05-797R
Anti-phospho-Erk1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187)Antibody, recombinant clone AW39R, rabbit monoclonal
clone AW39R, Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Erk1, Erk2, p44-MAPK, p42-MAPK, MAPK2, PRKM2, p41mapk, PRKM1, p44, ERK2, P42MAPK, ERK, p42, MAPK1, ERT1, ERT2, Mitogen-activated protein kinase, MAP Kinase 2, MAP Kianse 1, MAPK
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AW39R, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
multiplexing: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation ((pThr202/pTyr204), (pThr185/pTyr187))
Géninformáció
human ... MAPK3(5595)
mouse ... Mapk3(26417)
rat ... Mapk3(50689)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
MAP Kinases
Kinases & Phosphatases
Minőség
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
PDGF-treated NIH/3T3 cell lysates
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1