Fontos dokumentumok
M7683
Anti-phospho-MAP Kinase Kinase 1/2 (pSer217/221) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Anti-phospho-MEK 1/2 (pSer217/221)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
antigen 45 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
flow cytometry: 1:50 using PMA treated human peripheral blood lymphocytes and Jurkat cells.
immunocytochemistry: 1:1,000 using HeLa cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using tissue sections from human breast carcinoma
immunoprecipitation (IP): 1:50
western blot: 1:1,000 using serum-treated NIH-3T3 cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer217/pSer221)
Géninformáció
human ... MAPK1(5594)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Mapk1(116590)
Általános leírás
The antibody specifically recognizes MEK1/2 (45 kDa) only when phosphorylated at Ser217 and Ser221. It reacts strongly with MEK1/2 phosphorylated only at Ser217, but less when phosphorylated only at Ser221. It shows not cross reaction with any other related family members including SEK.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?