05-481
Anti-phospho-MAP Kinase1/2 Antibody
clone 12D4, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Extracellular signal-regulated kinase, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase 1, MAPK 1, Microtubule-associated protein 2 kinase, extracellular signal-related kinase 1, mitogen-activated protein kinase 3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
12D4, monoclonal
faj reaktivitás
avian, rat, mouse, canine, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
Géninformáció
human ... MAPK1(5594)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
MAP Kinases
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1-1.0 μg/mL of this antibody detected phospho-MAPK in RIPA lysates from EGFstimulated human A431 carcinoma cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Reconstitute with 1 mL H2O (15 min, RT) for a final concentration of 100 μg/mL.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-302, EGF-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.