04-797
Anti-phospho-MAP Kinase 1/2 (Erk1/2)(Thr185/Tyr187) Antibody, clone AW39
clone Aw39, Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Mitogen-activated protein kinase, Extracellular signal-regulated kinase, protein tyrosine kinase ERK2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Aw39, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
multiplexing: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr185/pTyr187)
Géninformáció
human ... MAPK1(5594)
rat ... Mapk1(116590)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
MAP Kinases
A 1:2,000-1:8,000 dilution of this lot detected phospho-MAP Kinase 1/2 (Erk1/2) in RIPA lysates from NGF stimulated PC-12 cells (Figure A).
Beadlyte Phospho-Specificity Assay:
1:500-1:4,000 dilutions of a previous lot detected active but not unactive MAP Kinase/Erk2 conjugated to Luminex microspheres. (Figure B).
Minőség
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
RIPA cell lysate from NGF stimulated PC-12 cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1