Fontos dokumentumok
M3811
Greiner 384 well plates, polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells, working volume 25 μL
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 40
gyártó/kereskedő neve
Greiner 784101
méret
384 wells
lyuk maximum térfogat
28 μL
hasznos térfogat
25 μL
kötéstípus
medium binding surface