M4436
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom clear wells
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
About This Item
Javasolt termékek
material
clear polystyrene
flat bottom clear wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt (F-bottom)
kiszerelés
case of 40
gyártó/kereskedő neve
Greiner 655001
méret
96 wells
lyuktérfogat
382 μL
lyuk hasznos térfogat
25-340 μL
kötéstípus
medium binding surface
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Alkalmasság
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Assay protocol for the colorimetric detection of Branched Chain Amino Acids (BCAA) in biological samples using the alanine assay kit.
Protocols
Assay protocol for the colorimetric detection of Hydroxyproline in biological samples using the Hydroxypoline assay kit.
Assay protocol for the colorimetric/fluorometric detection of Alanine in biological samples using the alanine assay kit.