Fontos dokumentumok
M3311
Greiner 384 well plates, polystyrene
working volume 110 μL, flat bottom clear polystyrene wells
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Greiner 781101
maximum térfogat
130 μL
méret
384 wells
hasznos térfogat
110 μL
szín
clear
kötéstípus
non-treated surface