Merck
M6186
Greiner LUMITRAC 200 384 well plates
flat bottom white polystyrene wells, non-sterile
Szinonimák:
384 immunoassay plates, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene
maximum térfogat:
131 μL
méret:
384 wells
hasznos térfogat:
110 μL
sterilitás:
non-sterile
kötéstípus:
medium binding surface
Jellemzők:
lid: no
material
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 40
gyártó/kereskedő neve
Greiner 781075
maximum térfogat
131 μL
méret
384 wells
hasznos térfogat
110 μL
kötéstípus
medium binding surface
Általános leírás
Lumitrac 200, 384W microtiter plate with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 131 μL. Growth area: 10 mm(2)
Egyéb megjegyzések
384 flat (F) solid well microtiter plate, medium binding, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm.
Alkalmasság
White plates minimize cross talk in luminescence procedures. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Jogi információk
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)