Merck
MAK068
Sigma-Aldrich
MPO Colorimetric Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Szinonimák:
Myeloperoxidase Colorimetric Activity Assay Kit
About This Item
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
használat
sufficient for 100 colorimetric tests
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
cancer; cardiovascular diseases; hematological disorder
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MPO(4353)
mouse ... MPO(17523)
rat ... MPO(303413)
Általános leírás
Myeloperoxidase (MPO) is a heme-containing enzyme that catalyzes the hydrogen peroxidase-mediated oxidation of halide ions to hypochlorous acid. MPO is a lysosomal protein, highly expressed in neutrophils, that plays a role in the antimicrobial actions that occur as a result of neutrophil stimulation. The actions of MPO may also contribute to the initiation and pathogenesis of cardiovascular disease.
Alkalmazás
MPO Colorimetric Activity Assay Kit has been used to determine the activity of myeloperoxidase in samples.
Tulajdonságok és előnyök
Compatible with high-throughput handling systems.
Alkalmasság
Suitable for the measurement of myeloperoxidase (MPO) in biological samples such as tissue, cells, serum and white blood cells
Elv
In this assay, MPO catalyzes the formation of hypochlorous acid, which reacts with taurine to form taurine chloroamine. Taurine chloroamine reacts with the chromophore TNB, resulting in the formation of the colorless product DTNB. One unit of MPO activity is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes the substrate and generates taurine chloramine to consume 1.0 μmole of TNB per minute at 25 °C.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Danger
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Yannan Liu et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 307(5), G550-G563 (2014-07-19)
Understanding the regulation of death pathways, necrosis and apoptosis, in pancreatitis is important for developing therapies directed to the molecular pathogenesis of the disease. Protein kinase Cε (PKCε) has been previously shown to regulate inflammatory responses and zymogen activation in
MC-PPEA as a new and more potent inhibitor of CLP-induced sepsis and pulmonary inflammation than FK866
Huang P, et al.
Drug design, development and therapy, 11, 629-629 (2017)
Caffeic acid phenethyl amide ameliorates ischemia/reperfusion injury and cardiac dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats.
Ho Y J, et al.
Cardiovascular Diabetology, 13(1), 98-98 (2014)
Mary Caitlin P Sok et al.
Acta biomaterialia, 53, 109-122 (2017-02-19)
Many goals in tissue engineering rely on modulating cellular localization and polarization of cell signaling, including the inhibition of inflammatory infiltrate, facilitation of inflammatory cell egress, and clearance of apoptotic cells. Omega-3 polyunsaturated fatty acid-derived resolvins are gaining increasing recognition
Plasma nitration of high-density and low-density lipoproteins in chronic kidney disease patients receiving kidney transplants.
Bakillah A, et al.
Mediators of Inflammation, 2015 (2015)