475911
Myeloperoxidase, Human Polymorphonuclear Leukocytes
A lysosomal enzyme that catalyzes oxidations by hydrogen peroxide, including MPO-chloride-mediated killing of microbes and tumor cells, inactivation of chemotactic factors, and cross-linking of proteins.
Szinonimák:
Myeloperoxidase, Human Polymorphonuclear Leukocytes, MPO
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specifikus aktivitás
150-200 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
water: soluble (volume is lot-specific and can be found on the product label)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Panasenko, O.M., et al. 1994. Free Radic. Biol. Med. 16, 143.
Mulligan, M.S., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 1159.
Sharonov, B.P., and Churilova, I.V. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1129.
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1