Fontos dokumentumok
W4125
Williams′ Medium E
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Medium E, Williams E Medium, Williams’ E medium
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
glucose: 2.0 g/L
phenol red: 0.0107 g/L
NaHCO3: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Mennyiség
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.