Fontos dokumentumok
M7403
MCDB 153 Medium
With trace elements, L-glutamine and 28mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Molecular, Cellular, and Development Biology 153 medium
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.8772 g/L
glucose: 1.081 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.055 g/L
phenol red: 0.001242 g/L
HEPES: 6.6 g/L (25mM)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Mennyiség
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.