Fontos dokumentumok
226017
1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt
97%
Szinonimák:
3,4-Dihydro-3,4-dioxo-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, Folin’s reagent, Sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate
Teszt
97%
form
powder
mp
289 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
alcohol: slightly soluble 95%
acetone: moderately soluble(lit.)
benzene: insoluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
chloroform: insoluble(lit.)
diethyl ether: insoluble(lit.)
petroleum ether: insoluble(lit.)
water: soluble(lit.)
funkcionális csoport
ketone
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=O)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6O5S.Na/c11-8-5-9(16(13,14)15)6-3-1-2-4-7(6)10(8)12;/h1-5H,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBLXEEBHYISRFM-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?