Fontos dokumentumok
58074
Reservoir for Filtration Apparatus 1
volume 500 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
térfogat
500 mL
Általános leírás
Reservoir for Filtration Apparatus 1 (volume 500 mL) protects the instrument and columns by removing particles and gases from solvents and other mobile phase components.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
A gyakori HPLC-problémák kijavítása az oszlop teljesítményének helyreállítása érdekében, a csúcsproblémák, a retenciós idő, a zaj és a kromatogramok felbontásának kezelése.