Fontos dokumentumok
M5528
Methyl Blue
certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
Acid blue 93, Aniline blue water soluble, Cotton blue, Poirriers blue, Water blue
About This Item
Javasolt termékek
product name
Methyl Blue, certified by the Biological Stain Commission
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, blue
εmax
≥700 at 594-610 nm in 5 mM HCl
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccc(cc2)\C(c3ccc(Nc4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)cc3)=C5/C=CC(\C=C5)=N/c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C37H29N3O9S3.2Na/c41-50(42,43)34-19-13-31(14-20-34)38-28-7-1-25(2-8-28)37(26-3-9-29(10-4-26)39-32-15-21-35(22-16-32)51(44,45)46)27-5-11-30(12-6-27)40-33-17-23-36(24-18-33)52(47,48)49;;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCPLVIGCWWTHFH-UHFFFAOYSA-L
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>572.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
> 300 °C - Pensky-Martens closed cup