Fontos dokumentumok
A1757
6-Azauracil
≥98%
Szinonimák:
6-AU, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione, 3,5-Dihydroxy-1,2,4-triazine, 6-Aza-2,4-dihydroxypyrimidine
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
274-275 °C (lit.)
oldhatóság
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green
SMILES string
O=C1NN=CC(=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-2-1-4-6-3(8)5-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?