Fontos dokumentumok
324470
Sigma-Aldrich
E-4031
≥98% (HPLC), solid, K⁺ current inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
E-4031, 4ʹ-[[1-[2-(6-Methyl-2-pyridinyl)ethyl-4-piperidinyl]carbonyl]methanesulfonanilide, 2HCl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H27N3O3S · 2HCl · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
510.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Terméknév
E-4031, A potent and selective inhibitor of the rapid type of inactivating inward-rectifying K+ current (IK, IR) (IC₅₀ = 10 nM).
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
water: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCc3nc(ccc3)C)C
InChI
1S/C21H27N3O3S/c1-16-4-3-5-19(22-16)12-15-24-13-10-18(11-14-24)21(25)17-6-8-20(9-7-17)23-28(2,26)27/h3-9,18,23H,10-15H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRUISGSHWFJION-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A potent and selective inhibitor of the inactivating inward-rectifying potassium current (IK,IR) (IC50 = 10 nM). In inside-out patches, E-4031 also blocks ATP sensitive K+ channel (EC50 = 31 µM). A specific blocker of cardiac HERG channels (IC50 = 7.7 nM). A class III anti-arrhythmic agent with differential atrial versus ventricular activity.
A potent and selective inhibitor of the rapid type of inactivating inward-rectifying K+ current (IK, IR) (IC50 = 10 nM). A class III anti-arrhythmic agent with differential atrial versus ventricular activity. A specific blocker of HERG channels (IC50 = 7.7 nM).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Inhibitor of the rapid type of inactivating inward-rectifying K+ current
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 10 nM inhibiting the rapid type of inactivating inward-rectifying K+ current
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Ficker, E., et al. 2000. Am. J. Physiol.279, H1748.
Ono, K., et al. 2000. J. Physiol. (London)524 (Pt. 1), 51.
Xie, J.T., et al. 2000. Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol.22, 67.
Bauer, C.K., et al. 1999. Mol. Cell Endocrinol. 148, 37.
Baskin, E.P., and Lynch, J.J. 1998. J. Pharmacol. Exp. Ther. 285, 135.
Weinsberg, F., et al. 1997. Pflugers Arch. 434, 1.
West, P.D., et al. 1997. J. Cardiovasc. Pharmacol. Ther.2, 205.
West, P.D., et al. 1996. Pharmacol. Toxicol.78, 89.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1