Fontos dokumentumok
M4280
Anti-Mouse IgG (Fc specific) antibody produced in goat
2.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti Mouse Fc Antibody, Anti Mouse Fc Antibody - Anti-Mouse IgG (Fc specific) antibody produced in goat
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
koncentráció
2.0 mg/mL
technika/technikák
indirect ELISA: 1:20,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- immunoblotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg