AP124
Goat Anti-Mouse IgG Antibody
2 mg/mL, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-Mouse IgG, HRP-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
2 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Alkalmazás
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2