Fontos dokumentumok
CLS3702
Corning® 384 well microplate
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, case of 100
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.24
material:
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
lyuktérfogat:
112 μL
lyuk hasznos térfogat:
20-80 μL
lyukak:
384 wells
material
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Corning 3702
lyuktérfogat
112 μL
lyuk hasznos térfogat
20-80 μL
lyukak
384 wells
szín
clear
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
For colorimetric assays
Tulajdonságok és előnyök
  • Corning® 384 well microplates support various application requirements.
  • Non-treated clear polystyrene surface is suitable primarily for the immobilization of large molecules, such as antibodies.
  • The flat bottom is usually the best choice for detection.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)