CLS3680
Corning® 384 well plates
lid, sterile; γ-irradiated
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
About This Item
Javasolt termékek
material
clear polystyrene plate
flat bottom clear wells
polystyrene
square clear wells
sterilitás
sterile; γ-irradiated
Jellemzők
lid
skirt
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Corning 3680
maximum térfogat
112 μL
méret
384 wells
384 wells
hasznos térfogat
80 μL
szín
clear
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Corning® 384 well plates are ELISA microplates with a working volume of up to 20 to 80 μL
- Standard microplate footprint and dimensions
- Not treated polystyrene surface
- Hydrophobic surface binds biomolecules by passive interactions
- Applicable for the immobilization of large molecules
- Untreated microplates have a binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm²
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)