Fontos dokumentumok
MAK196
Malate Dehydrogenase Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Szinonimák:
MDH Activity Assay Kit
About This Item
Javasolt termékek
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
neurological disorders
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MDH1(4190) , MDH1B(130752) , MDH2(4191)
mouse ... MDH1(17449) , MDH1B(76668) , MDH2(17448)
rat ... MDH1(24551) , MDH1B(316444) , MDH2(81829)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Alkalmasság
Elv
Kit Components Only
- MDH Assay Buffer
- MDH Substrate
- MDH Enzyme Mix
- MDH Developer
- NADH Standard
- MDH Positive Control
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Protocols
Spectrophotometric assay evaluates malic dehydrogenase activity using bovine heart enzyme with critical histidine residue at active site.