Fontos dokumentumok
N1537
NU7026
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
2-(Morpholin-4-yl)-benzo[h]chromen-4-one
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
tan
oldhatóság
DMSO: soluble 3 mg/mL at 60 °C
H2O: insoluble
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(Oc2c1ccc3ccccc23)N4CCOCC4
InChI
1S/C17H15NO3/c19-15-11-16(18-7-9-20-10-8-18)21-17-13-4-2-1-3-12(13)5-6-14(15)17/h1-6,11H,7-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKTZALUTXUZPSN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) inhibitor, to pre-treat colon cancer cell
- in kinase inhibitor experiments for treating zygotes with visible pronuclei post 20 h-human chorionic gonadotropin (hCG)
- to determine its influence on cytotoxicity of dibenzo[def,p]chrysene on HepG2 cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)