Fontos dokumentumok
219126
β-Butyrolactone
98%
Szinonimák:
beta-Butyrolactone, β-Methyl-β-propiolactone, 3-Hydroxybutyric acid β-lactone, 4-Methyl-2-oxetanone
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
bp
71-73 °C/29 mmHg (lit.)
mp
−43.5 °C (lit.)
sűrűség
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CC1CC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-2-4(5)6-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSCLMSFRWBPUSK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.