Fontos dokumentumok
L4418
Anti-LSD1 (AOF2) (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Amine oxidase, flavin-containing, 2, Anti-BHC110, Anti-BRAF-HDAC complex protein 110, Anti-KIAA0601 protein, Anti-Lysine-specific demethylase 1, Anti-NPAO, Anti-Nuclear Polyamine Oxidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 110-115 kDa
faj reaktivitás
human, mouse (predicted), rat (predicted)
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using MCF7 cells fixed with formaldehyde
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using MCF7 cell lysates
western blot: 1-2 μg/mL using MCF7 cell lysates (2 bands, 2 isoforms)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AOF2(23028)
mouse ... Aof2(99982)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)