Merck
M0639
Sigma-Aldrich
6α-Methylprednisolone
≥98%
Szinonimák:
11β,17α,21-Trihydroxy-6α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, Medrol, Medrone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H30O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
374.47
Beilstein:
2340300
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥98%
Forma
powder
oldhatóság
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
rat ... Nr3c1(24413)
Alkalmazás
6α-Methylprednisolone has been used:
  • to stimulate RPMI 8226.1 cells in order to govern the expression of human interleukin-10 (IL-10) gene
  • to induce depletion of CD14+ CD16+ monocytes
  • to study its effect on behavioral and sensory afferent hypersensitivity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Methylprednisolone is a glucocorticoid having anti-inflammatory and immunosuppressive actions. It is useful in treating skin diseases, allergies, multiple sclerosis, asthma, rheumatic disorders, chronic obstructive pulmonary disease, croup and cancer.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Adrenal gland,Immune system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ling Ye et al.
Anesthesiology, 121(3), 632-643 (2014-05-02)
Localized inflammation of lumbar dorsal root ganglia (DRG) may contribute to low back pain. Local injections of corticosteroids used for low back pain are sometimes ineffective. Many corticosteroids activate not only the target glucocorticoid receptor (GR) but also the mineralocorticoid
Mechanism of glucocorticoid-induced depletion of human CD14+ CD16+ monocytes
Dayyani F, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 74(1), 33-39 (2003)
Role of STAT3 in glucocorticoid-induced expression of the human IL-10 gene
Unterberger C, et al.
Molecular Immunology, 45(11), 3230-3237 (2008)
Blocking the mineralocorticoid receptor improves effectiveness of steroid treatment for low back pain in rats
Ye L, et al.
Anesthesiology, 121(3), 632-643 (2014)
Formulation development and evaluation of Methylprednisolone dispersible tablets
Nandhini J and Rajalakshmi AN
Asian Journal of Pharmacy and Pharmacology, 4(4), 514-521 (2018)