Fontos dokumentumok
1435003
USP
Methylprednisolone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
6α-Methylprednisolone, 11β,17α,21-Trihydroxy-6α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, Medrol, Medrone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methylprednisolone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
Alkalmazás
- Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection
- Methylprednisolone Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Adrenal gland,Immune system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)