Fontos dokumentumok
F9507
Flumethasone
Szinonimák:
6α,9α-Difluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α,9α-Difluoro-16α-methylprednisolone, 6α-Fluorodexamethasone
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
szín
white to off-white
oldhatóság
acetic acid: 10 mg/mL
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C22H28F2O5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h4-5,7,11,13-14,16-17,25,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXURHACBFYSXBI-GQKYHHCASA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges