Fontos dokumentumok
M3781
6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate sodium salt
lyophilized powder
Szinonimák:
6α-Methylprednisolone sodium succinate, MPSL, 6α-Methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-hemisuccinate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥98.00% (TLC)
form
lyophilized powder
technika/technikák
toxicology assay: suitable
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].C[C@H]1CC2C3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC([O-])=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)C2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
InChI
1S/C26H34O8.Na/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24;/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQISKWAFAHGMGT-SGJOWKDISA-M
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges