Fontos dokumentumok
F6127
Fludrocortisone acetate
≥98%
Szinonimák:
9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione acetate, 9-Fluorocortisol acetate, 9-Fluorohydrocortisone acetate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥98%
Forma
powder
oldhatóság
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C23H31FO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h10,16-18,27,29H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYWHXTATXSMDSB-GSLJADNHSA-N
Géninformáció
human ... NR3C2(4306)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?