L9904
Latex beads, amine-modified polystyrene, fluorescent orange
aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size
Szinonimák:
Amine-Modified Latex Beads, Fluorescent Orange Beads
About This Item
Javasolt termékek
form
aqueous suspension
Minőségi szint
összetétel
Solids, 2.5%
technika/technikák
cell based assay: suitable
átlagos részecskeméret
0.1 μm
fluoreszcencia
λex ~475 nm; λem ~540 nm
alkalmazás(ok)
cell analysis
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3