Fontos dokumentumok
LB3
Latex beads, polystyrene
0.3 μm mean particle size
Szinonimák:
Latex Microspheres, Polystyrene Beads, Polystyrene Latex Particles
About This Item
Javasolt termékek
form
aqueous suspension
összetétel
Solids, 10%
kiszerelés
pack of 1 mL
pack of 15 mL
pack of 2 mL
átlagos részecskeméret
0.3 μm
Általános leírás
Alkalmazás
- in latex particle recovery and size distribution studies
- as a component of the colloidal suspensions for light extinction spectroscopy
- in the quantification of microvesicles by high-sensitivity flow cytometry
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3