L5155
Latex beads, carboxylate-modified polystyrene, fluorescent yellow-green
aqueous suspension, 0.03 μm mean particle size
Szinonimák:
Fluorescent latex beads
About This Item
Javasolt termékek
Forma
aqueous suspension
összetétel
Solids, 2.5%
technika/technikák
cell based assay: suitable
átlagos részecskeméret
0.03 μm
fluoreszcencia
λex ~470 nm; λem ~505 nm
alkalmazás(ok)
cell analysis
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)