Fontos dokumentumok
I0764
Sigma-Aldrich
Inoculating Loops, calibrated
loop diam. × L 10 μL × 70 mm
Szinonimák:
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
About This Item
UNSPSC kód:
41161502
NACRES:
NB.22
leírás
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
kiszerelés
pkg of 1 ea
hurok átmérő × H
10 μL × 70 mm
Általános leírás
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without handle.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)