Merck
J1875
Sigma-Aldrich
Jenner′s stain
certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
Jenner Stain, Eosin−Methylene Blue
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.47
Terméknév
Jenner′s stain, certified by the Biological Stain Commission
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmasság
Certified for use in staining blood smears.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)