Fontos dokumentumok
S1270
β-Sitosterol
synthetic, ≥95%
Szinonimák:
beta-Sitosterol, α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterol, 5-Stigmasten-3β-ol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
mp
136-140 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- to study its ability to improve the suitability of two pollens
- as a standard in the determination of sterol purities
- as a standard in quantitative genetic analysis
- as a standard in the estimation of plant sterols
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3