Fontos dokumentumok
F5379
Fucosterol
≥93%, powder, antioxidant
Szinonimák:
3β-Hydroxy-5,24(28)-stigmastadiene, 5,24(28)-Stigmastadien-3β-ol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fucosterol, ≥93%
Minőségi szint
Teszt
≥93%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C=C(/CC[C@H](C)C1CCC2C3CC=C4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C)C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/b21-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSELKOCHBMDKEJ-QPSGOUHRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an environmental contaminant to study its effect on morphological development in growing zebrafish embryos and larvae
- to study its anxiolytic effects in mice
- as an external standard to analyze sterols in seaweed samples
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3