Merck
700073P
Avanti
T-MAS
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
14-norlanosterol; 4,4-dimethylzymosterol; T-MAS; 110892, 4,4-dimethylcholest-8(9),24-dien-3β-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H48O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
412.69
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
leírás
4,4-dimethyl-cholest-8(9),24-dien-3β-ol
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (700073P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,20,22-23,25-26,30H,8,10-18H2,1-7H3/t20-,22-,23+,25+,26+,28-,29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHGIKSSZNBCNDW-QGBOJXOESA-N
Általános leírás
14-demethyl-lanosterol acts as an intermediate in cholesterol biosynthesis. It is used to stimulate oocytes for meiosis. 14-demethyl-lanosterol modulates cumulus expansion.
Alkalmazás
14-demethyl-lanosterol has been used to reduce cancer cell viability and increase cancer cell sensitivity to erlotinib.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700073P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Yen and Jaffe's Reproductive Endocrinology: Physiology, Pathophysiology, and Clinical Management (2009)
The chemistry of the vitamins (1965)
Targeting C4-demethylating genes in the cholesterol pathway sensitizes cancer cells to EGF receptor inhibitors via increased EGF receptor degradation
Sukhanova A, et al.
Cancer Discovery, 3(1), 96-111 (2013)