Merck
700069P
Avanti
lathosterol
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5α-cholest-7-en-3β-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H46O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
386.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (700069P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700069P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1CC2C(C3CCC4(C(CCC4C(CCCC(C)C)C)C3=CC2)C)(CC1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h10,18-21,23-25,28H,6-9,11-17H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZVFFXVYBHFIHY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Lathosterol is a cholesterol synthesis precursor.
Alkalmazás
Lathosterol has been used as a standard for the estimation of the concentrations of cholesterol and plant sterols.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700069P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700069P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Lathosterol and other non-cholesterol sterols during treatment of hypercholesterolaemia with beta-glucan-rich oat bran
UusitupaMIJ, et al.
European Journal of Clinical Nutrition, 51(9), 607-607 (1997)
Lipid Analyses of Four Types of Fish From Manitoba Lakes
Moghadasian MH, et al.
EC nutrition, 1(2), 41-48 (2015)