L5667
LB Agar Ampicillin-100, Plates
pre-poured LB agar plates with 100 μg/ml ampicillin
Szinonimák:
ampicillin agar plates
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
sterile; autoclaved
Forma
plates (10 cm)
plates (10cm, 20-25ml each)
elérhetőség
available only in USA
kapacitás
20-25 mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Convenient, ready-to-use 10cm format
- Standard formulation plus antibiotic
Komponensek
10g/L Tryptone
10g/L NaCl
5g/L Yeast Extract
100μg/ml ampicillin
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
A géntechnológia lehetővé teszi a rekombináns fehérjék kutatási célú, nagymértékű expresszióját és izolálását.