Fontos dokumentumok
L5420
Lumefantrine
Szinonimák:
(9Z)-2,7-Dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-α-[(dibutylamino)methyl]-9H-fluorene-4-methanol, Benflumetol, CPG-56695
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
kezdeményező
Novartis
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4-c12
InChI
1S/C30H32Cl3NO/c1-3-5-13-34(14-6-4-2)19-29(35)28-18-23(33)17-27-25(15-20-7-9-21(31)10-8-20)26-16-22(32)11-12-24(26)30(27)28/h7-12,15-18,29,35H,3-6,13-14,19H2,1-2H3/b25-15-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYLGFOYVTXJFJP-MYYYXRDXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
to study its effect on ex-vivo Plasmodium falciparum sensitivity using the tritiated hypoxanthine-based assay
as a standard in the quantification of combined tablet formulation using HPTLC
as a drug molecule in in vitro growth inhibition assay for in vitro B. caballi growth inhibition studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.