Merck
SML1464
Sigma-Aldrich
SMBA1
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[(2-Nitro-9H-fluoren-9-ylidene)methyl]-phenol, 2-[(2-Nitro-9H-fluorene-9-ylidene)methyl]phenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H13NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
315.32
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(C=CC=C1)=C1/C=C2C(C=CC=C3)=C3C4=C\2C=C([N+]([O-])=O)C=C4
InChI
1S/C20H13NO3/c22-20-8-4-1-5-13(20)11-18-16-7-3-2-6-15(16)17-10-9-14(21(23)24)12-19(17)18/h1-12,22H/b18-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEYKRJBXACUOOB-WOJGMQOQSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
SMBA1 is an anti-tumor agent. It exhibits anti-proliferative effects against glioblastoma (GBM) cells.
Small-molecule Bax agonists 1 (SMBA1) is a potent and selective Bax agonist that binds to Bax, induces conformational change which blocks Bax S184 phosphorylation. SMBA1 induces apoptosis in cancer cells and suppresses lung tumor growth in vivo without significant normal tissue toxicity. SMBA1 does not bind to other B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) family members.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shuangbo Fan et al.
Pharmacology, 105(3-4), 164-172 (2019-12-23)
SMBA1 (small-molecule Bax agonists 1), a small molecular activator of Bax, is a potential anti-tumour agent. In the present study, we investigated the biological effects of SMBA1 on glioblastoma (GBM) cells. SMBA1 reduced the viabilities of U87MG, U251 and T98G