Fontos dokumentumok
160393
Primaquine bisphosphate
98%
Szinonimák:
8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxyquinoline diphosphate salt, Primaquine diphosphate salt
Teszt
98%
Forma
powder
mp
205-206 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 50 mg/mL, clear, orange to red
funkcionális csoport
amine
phosphate
SMILES string
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.COc1cc(NC(C)CCCN)c2ncccc2c1
InChI
1S/C15H21N3O.2H3O4P/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14;2*1-5(2,3)4/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3;2*(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?