Fontos dokumentumok
I8283
ICI 63,197
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Amino-6-methyl-4-propyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(4H)-one
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
mp
161.8-163 °C
oldhatóság
DMSO: 13 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCN1C(=O)C(C)=Cn2nc(N)nc12
InChI
1S/C9H13N5O/c1-3-4-13-7(15)6(2)5-14-9(13)11-8(10)12-14/h5H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQDVRVNMIJAGRK-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)