Fontos dokumentumok
D9515
Driselase™ from Basidiomycetes sp.
powder, Protein ≥10 % by biuret
Szinonimák:
cellulase, laminarinase, xylanase
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
conjugate (Glucosaminoglycan)
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Protein, ≥10% biuret
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.