Fontos dokumentumok
L2659
Lauroyl coenzyme A lithium salt
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
C12-CoA, Dodecanoyl-Coenzyme A lithium salt
Teszt
≥90% (HPLC)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li+].CCCCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C33H58N7O17P3S.Li/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-24(42)61-17-16-35-23(41)14-15-36-31(45)28(44)33(2,3)19-54-60(51,52)57-59(49,50)53-18-22-27(56-58(46,47)48)26(43)32(55-22)40-21-39-25-29(34)37-20-38-30(25)40;/h20-22,26-28,32,43-44H,4-19H2,1-3H3,(H,35,41)(H,36,45)(H,49,50)(H,51,52)(H2,34,37,38)(H2,46,47,48);/q;+1/p-1/t22-,26-,27-,28+,32-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWNUZMNRIPYTPZ-CDSRRKEDSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3