Fontos dokumentumok
D5269
Decanoyl coenzyme A monohydrate
≥90%
Szinonimák:
Capryl CoA monohydrate, Decanoyl CoA monohydrate
Teszt
≥90%
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.CCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C31H54N7O17P3S.H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-22(40)59-15-14-33-21(39)12-13-34-29(43)26(42)31(2,3)17-52-58(49,50)55-57(47,48)51-16-20-25(54-56(44,45)46)24(41)30(53-20)38-19-37-23-27(32)35-18-36-28(23)38;/h18-20,24-26,30,41-42H,4-17H2,1-3H3,(H,33,39)(H,34,43)(H,47,48)(H,49,50)(H2,32,35,36)(H2,44,45,46);1H2/t20-,24-,25-,26+,30-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRILGPHKFKSRQN-ASEPKIFHSA-N
WGK
WGK 3