Fontos dokumentumok
C6146
2-Butenoyl coenzyme A lithium salt
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
2-Butenoyl CoA lithium salt, Crotonoyl Co A lithium salt, Crotonoyl coenzyme A lithium salt
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li].C\C=C\C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H40N7O17P3S.Li.H/c1-4-5-16(34)53-9-8-27-15(33)6-7-28-23(37)20(36)25(2,3)11-46-52(43,44)49-51(41,42)45-10-14-19(48-50(38,39)40)18(35)24(47-14)32-13-31-17-21(26)29-12-30-22(17)32;;/h4-5,12-14,18-20,24,35-36H,6-11H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,37)(H,41,42)(H,43,44)(H2,26,29,30)(H2,38,39,40);;/b5-4+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXXVXWRNRODUOD-SFKRKKMESA-N
WGK
WGK 3