Fontos dokumentumok
M4414
Myristoyl coenzyme A lithium salt
≥80.0% (HPLC), powder, protein myristoylation substrate
Szinonimák:
n-Tetradecanoyl Coenzyme A lithium salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Myristoyl coenzyme A lithium salt, ≥80.0%
Minőségi szint
Teszt
≥80.0%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.