Fontos dokumentumok
870706P
Avanti
06:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870706P, powder
Szinonimák:
hexanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (870706P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 870706P
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
coenzymes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C27H46N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-18(36)55-11-10-29-17(35)8-9-30-25(39)22(38)27(2,3)13-48-54(45,46)51-53(43,44)47-12-16-21(50-52(40,41)42)20(37)26(49-16)34-15-33-19-23(28)31-14-32-24(19)34;;;/h14-16,20-22,26,37-38H,4-13H2,1-3H3,(H,29,35)(H,30,39)(H,43,44)(H,45,46)(H2,28,31,32)(H2,40,41,42);3*1H3/t16-,20?,21+,22+,26-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXEFXWIYODKXEJ-WSHYHEJESA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)